Male Cam to Male NPT Threaded Adapters, Polypropylene
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX34020-06EA 13.2 EUR InStock
MFLX34020-06 MFLX34020-05 MFLX34020-02
Male Cam to Male NPT Threaded Adapters, Polypropylene
Raccords et connecteurs
Cam couplers provide quick disconnection from system.
  • All fittings have EPDM gaskets
  • Constructed of durable polypropylene
Cam couplers are ideal for providing a quick-disconnect solution to your pump line.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité