Adjustable Mechanical Feed Peristaltic Pumps
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
74206-00 74206-40 74206-45 74207-00 74207-05 74206-10 74206-20 74206-30
MFLX74206-00EA 0 EUR InStock
MFLX74206-00 MFLX74206-40 MFLX74206-45 MFLX74207-00 MFLX74207-05 MFLX74206-10 MFLX74206-20 MFLX74206-30
Adjustable Mechanical Feed Peristaltic Pumps
Pompe Pompes péristaltiques
Exceptional reliability and ease of service reduce maintenance and cost.
  • Polycarbonate corrosion-resistant housing
  • 24/7 continuous duty cycle
  • Mount pumps vertically or horizontally
Single Head, Adjustable Mechanical Feed Rate Pumps run reliably and consistently against 100 psi of pressure. These adjustable models feature a 20:1 turndown ratio with an adjustable rate in 2.5% increments from 5 to 100%.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité