Stainless Steel Compression to NPT(M) Adapter Elbows
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX31406-77EA 36.3 EUR InStock
MFLX31406-77 MFLX31406-78 MFLX31406-75 MFLX31406-76 MFLX31406-79 MFLX31406-80 MFLX31406-81
Stainless Steel Compression to NPT(M) Adapter Elbows
Raccords et connecteurs
Create a secure connection with compression fittings.
  • Constructed of durable stainless steel (SS)
Very good chemical resistance. Pressure limitation determined by the tubing, not the fitting. Usable from -40 to 200ºF (-40 to 93ºC).
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité