L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
CPC® DrumQuik® PUR Complete Drum Dispensing Systems
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
31608-70 31608-71BLK 31608-73BLK
MFLX31608-50EA 622 EUR InStock
MFLX31608-50 MFLX31608-70 MFLX31608-71BLK MFLX31608-73BLK
CPC® DrumQuik® PUR Complete Drum Dispensing Systems
Raccords et connecteurs
Closed-system design for safety—virgin materials for high-purity assurance.
  • Clean-room manufactured to assure a high level of purity
  • 100% metal-free design—ideal for applications demanding the highest level of purity
  • Easy-to-use, economical solution for chemical dispensing
  • Ideal for 5-gallon jerry cans, 55-gallon drums, and IBCs
The CPC® DrumQuik® PUR drum dispensing system offers a simplified solution to your chemical dispensing needs. This system maintains a closed system, protecting your facility, your operating environment, and your employees fromMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité