L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® L/S® Digital Process Pump Systems, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77975-25-EUEA 8130 EUR InStock
MFLX77975-25-EU MFLX77975-45-EU
Masterflex® L/S® Digital Process Pump Systems, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Transfer, dispense, and meter in lab, process and washdown environments.
  • Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
  • Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
  • Dispense by Volume in ml (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999 dispense cycles; or Time—time interval of on/off cycles (1 sec to 99 hr, 59 min, 59 sec per cycle)
  • Antidrip function ensures dispensing accuracy
  • Models with open-head sensor stops
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité