Masterflex® Peristaltic Pump Footswitches, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07523-92EA 422 EUR InStock
MFLX07523-92 MFLX07575-84 MFLX07595-43
Masterflex® Peristaltic Pump Footswitches, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Easily control your Masterflex® drive with compatible footswitch.
  • Choose footswitch with the correct connection for your Masterflex® pump
Add convenience to repetitive dispensing with a foot-operated on/off switch. Keep hands free to efficiently move containers during routine fill applications or to keep containers stable during the filling process.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité