Masterflex® Pump Remote Control Cables, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX07523-95EA 303 EUR InStock
MFLX07523-95 MFLX07575-80 MFLX07595-47 MFLX77300-32
Masterflex® Pump Remote Control Cables, Avantor®
Câbles
Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
  • Constructed of durable PVC
  • Long 25 ft (7.9 m) cable length makes connection simple
  • Cable features 26 AWG wire gauge
Cable assemblies include terminal connector and 25 ft (7.9 m) cable with stripped wire ends. Verify the connector type on your drive before ordering
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité