Extra-Strength Pleated Cellulose Cartridges
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX01509-11EA 15.4 EUR InStock
MFLX01509-11 MFLX01509-09
Extra-Strength Pleated Cellulose Cartridges
Filtres Cartouches filtrantes
Pleated filter gives you more surface area for higher flowrate and longer life.
  • Constructed of cellulose and polyester
This cellulose cartridge is blended with polyester for better wet strength. The polyester material allows more pleats to improve flow and dirt loading. Suitable to 165 °F (74 °C).
Note: For optimal performance, change cartridge at 25 psid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité