Flexelene™ 95E Non-DEHP Transfer Pump Tubing
Fournisseur: Flexelene
MFLX96176-41EA 129 EUR InStock
MFLX96176-41 MFLX96176-63 MFLX96176-43 MFLX96176-55 MFLX96176-33 MFLX96176-61 MFLX96176-35 MFLX96176-47 MFLX96176-37
Flexelene™ 95E Non-DEHP Transfer Pump Tubing
Tuyaux Transfer Tubing
Ultralow extractables/leachables.
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
Applications:Bioprocess, and cleanroom production.
Characteristics: Animal-derivative-free, no DEHP or phthalates, latex-free thermoplastic elastomer. Ultralow extractables/leachables. Weldable. Transparent.
Certifications: ISO 10993-4 nonhemolytic, ISO 10993-5 noncytotoxic. Meets USP Class VI requirements. FDA compliant.
Temperature range: –58 to 275 °F (–50 to 135 °C)
Sterilize: Ethylene oxide, gamma irradiation, E-beam, or autoclave to 275 °F (135 °C).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité