Masterflex® Dual-Drive Syringe Pump Accessories, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
74901-88 74901-87
MFLX74901-88EA 237 EUR InStock
MFLX74901-88 MFLX74901-87
Masterflex® Dual-Drive Syringe Pump Accessories, Avantor®
Pompe Pousse-seringues
Daisy chain up to 100 pumps.
  • Connect multiple independent syringes to operate simultaneously
  • Easily connect pumps
  • Choose cable based on your current pump
Optimize performance of your Masterflex® Dual-Drive Syringe Pump with these accessories.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité