L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Touch-Screen Syringe Pumps, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX74905-50EA 4750 EUR InStock
MFLX74905-50 MFLX74905-52 MFLX74905-54 MFLX74905-56 MFLX74905-58
Masterflex® Touch-Screen Syringe Pumps, Avantor®
Pompe Pousse-seringues
Control flow rate via the user-friendly touch-screen display.
  • Flow rates from 5 pL/min to 220 ml/min
  • Full touch-screen enables you to quickly create configurations and recall them later
  • Pump can be placed on its side to provide a smaller footprint with the touch-screen display automatically rotating
  • Accuracy of ±0.3%
These Masterflex® touch-screen syringe pumps offer user-friendly programming and control. All pumps feature an accuracy of ±0.355% and a reproducibility of ±0.05% along with output options RS-232, RS-485, USB, and 15 pin D-sub connector.
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité