L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06440-15EA 224 EUR InStock
MFLX06440-15 MFLX06440-24 MFLX06440-35 MFLX06440-36
Masterflex® L/S® High-Performance Precision Pump Tubing, Tygon® S3™ E-LFL, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Longest life of all Tygon® formulations.
  • Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
  • Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Always in stock—most formulations and sizes available to ship same day
  • Unique
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité