High Volume Chemical Resistant Siphon Pump, 5 strokes/gallon, 2" IBS adapter
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06433-72EA 244 EUR InStock
MFLX06433-72
High Volume Chemical Resistant Siphon Pump, 5 strokes/gallon, 2" IBS adapter
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ideal for most acids, bases, alcohols, aldehydes and aliphatic hydrocarbons.
  • PVC with Viton® valves and seals for chemical resistance
  • Withstands temperatures upto 120F (49C)
  • Self-priming
This hand-operated drum pump is ideal for pumping most acids, bases, alcohols, aldehydes and aliphatic hydrocarbons. Constructed of PVC with Viton® valves and seals for optimal chemical resistance, this pump offers 5 strokes/gallon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité