Hand-operated detergent, waxes, alkalis and acid transfer pump
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06433-31EA 197 EUR InStock
MFLX06433-31
Hand-operated detergent, waxes, alkalis and acid transfer pump
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ideal for the janitorial market for transfering detergents.
  • Tested for transferring HCl in concentrations up to 30% at 100 °F (38 °C)
  • Self-priming, will not siphon
This hand-operated drum pump is ideal for pumping detergents, waxes, alkalis and certain acids. Constructed of solvent-welded PVC body and shaft, polyethylene (PE) hose, Viton® valves and seals, this pump offers 5 strokes/gallon.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité