L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Check Valves, PTFE, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
98515-14 98515-18 98515-12
MFLX98515-14EA 524 EUR InStock
MFLX98515-14 MFLX98515-18 MFLX98515-12
Masterflex® Check Valves, PTFE, Avantor®
Vannes Check Valves
Use with caustic and high-purity liquids in many applications.
  • Constructed of durable PTFE
Designed for use with corrosive fluids of varying viscosities in chemical, microelectronics, and petroleum industries.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité