Masterflex® Flange Kits for Mechanically Coupled Centrifugal Pumps, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
70725-70 70725-72
MFLX70725-70EA 654 EUR InStock
MFLX70725-70 MFLX70725-72
Masterflex® Flange Kits for Mechanically Coupled Centrifugal Pumps, Avantor®
Pompe Centrifugal Pumps
Enhance the life of your pump with service flange kits.
  • Constructed of stainless steel (SS) parts
Flange kits are competible with your 304 SS mechanically coupled centrifugal pumps.
Information de livraison: Includes stainless steel 150# threaded RF companion flanges, gaskets, nuts, bolts, flat washer, and lock washers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité