L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® ND-100-80 Microbore, Non-DEHP, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06420-01 06420-02 06420-03 06420-04 06420-05
MFLX06420-01EA 479 EUR InStock
MFLX06420-01 MFLX06420-02 MFLX06420-03 MFLX06420-04 MFLX06420-05
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® ND-100-80 Microbore, Non-DEHP, Avantor®
Tuyaux Transfer Tubing
High resistance to kinking & collapse.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
Formulation: Tygon ND-100-80
Applications: General laboratory and pharmaceutical use, especially with precision injection or dispensing applications. Also excellent with low-flow peristaltic pump applications.
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité