L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex® L/S® Digital Modular Dispensing Pump Systems, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX77923-80-EUEA 5910 EUR InStock
MFLX77923-80-EU MFLX77923-90-EU
Masterflex® L/S® Digital Modular Dispensing Pump Systems, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Precision digital drives offer three dispensing modes and precision low-maintenance motors— modular format lets you place motor and controller where convenient.
  • Digital interface with graphical LCD shows pump performance and operating mode— continuous run, timed dispense, copy dispense, or volume dispense
  • Remote control available using analog communication—voltage, current and contact closure
  • Select your preferred language from the user-friendly menu for programming and operation
  • Dispense by Volume in ml (0.001 to 9,999 mL), L, or gal; Copy—1 to 9,999
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Electrical plug type Débit maximal Matériau du boîtier Tête de pompe Hauteur Longueur Largeur Max. RPM Puissance Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
L/S® Digital Modular Dispensing Drive with Remote I/O and Easy-Load® II Pump Head; 90 to 260 VAC EU 1700 ml/min Painted steel 77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head) 117,6 mm 332,2 mm 96,8 mm 600 rpm 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V 1 MFLX77923-80-EU
  • Details
  • CE Compliant 2 year warranty
    L/S® Digital Modular Washdown Dispensing Drive with Remote I/O and Easy-Load® II Pump Head; 90 to 260 VAC EU 1700 ml/min Painted steel and aluminium 77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head) 152,4 mm 460,8 mm 177,8 mm 600 rpm 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V 1 MFLX77923-90-EU
  • Details
  • CE Compliant 2 year warranty IP66 washdown
    Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
    Créer une page catalogue sous forme pdf
    claquement
    Veuillez sélectionner l'article
    Entrer les détails
    SERVICES
    Documentation
    Saisissez le numéro de lot :
    Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
    Ou
    Produit original :
    Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité