Masterflex® L/S® Digital Console Process Drive Replacement Seal Kit, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex®
MFLX07575-01EA 432 EUR InStock
MFLX07575-01
Masterflex® L/S® Digital Console Process Drive Replacement Seal Kit, Avantor®
Pompe Pompes péristaltiques
Make the most of your Masterflex drives replacement parts and other accessories.
  • Suitable for use with digital drive 07575-10
Extend the life of your Masterflex pump with these replacement parts.
Information de livraison: Includes shaft seal, hardware, and gasket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité