Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06507-01EA 65.8 EUR InStock
MFLX06507-01 MFLX06507-09 MFLX06507-11 MFLX06507-21 MFLX06507-39 MFLX06507-05 MFLX06507-15
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, Avantor®
Tuyaux Tubes pour pompe péristaltique
Exceptional durability with long life.
  • Crystal clear and flexible while also being long-lasting and crack-resistant
Applications: General laboratory, food and beverage, biopharmaceutical, analytical instruments
Sterilize by autoclave or ethylene oxide gas.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité