GoatThroat™ Spillproof Barrel Pump Accessories
Fournisseur: GoatThroat
MFLX75650-88EA 62.6 EUR InStock
MFLX75650-88 MFLX75650-82 MFLX75650-92 MFLX75650-40 MFLX75650-62 MFLX75650-94 MFLX75650-90 MFLX75650-68
GoatThroat™ Spillproof Barrel Pump Accessories
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Enhance versitility of your GoatThroat™ Spillproof Barrel Pump.
  • Optimize performance of your GoatThroat™ Spillproof Barrel Pumps
Accessories for GoatThroat Spillproof Barrel Pump optimize performance or suitable for maintenance.
The pneumatic air adapter, model 75650-40, allows GoatThroat™ pumps to be used with shop air, air compressors, or bottle compressed air. Uses up to 4 psi to deliver fluids up to 4.5 GPM. External pressure valve keeps containers from being over pressurized.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité