Barblock Fitting and Tubing Tools and Accessories
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX30604-10EA 318 EUR InStock
MFLX30604-10 MFLX30604-12 MFLX30604-14 MFLX30604-16 MFLX30604-18
Barblock Fitting and Tubing Tools and Accessories
Outils d'extraction et d'insertion
Easily install your Barblock Fittings.
  • Optimize performance of your Barblock fittings
Select a hand tool to assemble your BarbLock Retainers based on the tubing size. Universal removal tool is also available.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité