Bürkle Cylindrical Barbed Y-Connectors, PVDF
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
MFLX06044-19EA 42 EUR InStock
MFLX06044-19 MFLX06044-21 MFLX06044-16 MFLX06044-15 MFLX06044-18 MFLX06044-17
Bürkle Cylindrical Barbed Y-Connectors, PVDF
Raccords et connecteurs
Safe and flexible connection for your most demanding applications.
  • Withstands temperatures up to 320 °F (160 °C)
  • Highly resistant to chemicals and UV
  • Autoclavable
The cylindrical barbed Y connectors are available in a variety of sizes to extend, connect, branch, join, and repair most plastic tubings. The polyvinylidene fluoride (PVDF) connectors are designed for quick and easy assembly without any tools.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité