L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bürkle Dip Samplers with Plunging Siphon
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
06041-32 06041-33
MFLX06041-32EA 101 EUR InStock
MFLX06041-32 MFLX06041-33
Bürkle Dip Samplers with Plunging Siphon
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Simple and safe removal of liquid samples.
  • Contamination-free sampling
  • Transparent PP plastic for better visibility
  • Single-handed valve operation makes multilayer and single-point sampling easy
  • Ultrasmooth surface prevents sample, residue, and dirt accumulation
The dip samplers with plunging siphon provide simple removal of liquid samples from multiple layers or targeted zones. The transparent polypropylene (PP) samplers offer excellent viewing of samples. The reflux valve at the top of the tube and ball valve at the lower end allow you to easily openMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité