L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Masterflex Ultrapharm™ L/S® Custom-Engineered Panel-Mount Pumps and Controller, Avantor®
Fournisseur: MASTERFLEX PROPRIETARY
MFLX77313-20EA 12090 EUR InStock
MFLX77313-20 MFLX77313-22 MFLX77313-30 MFLX77313-32
Masterflex Ultrapharm™ L/S® Custom-Engineered Panel-Mount Pumps and Controller, Avantor®
Pompe Custom Engineered Pumps
Every drop counts—integrate into automated filling systems for high accuracy dosing and dispensing.
  • Offset rollers and planetary gearing ensure dosing accuracy (±0.5%), low pulsation, and long tubing life
  • Masterflex double-Y tube sets ensure proper retention, repeatability, and accuracy
  • 250 rpm max speed; dosing volumes from <0.5 ml to >500 mL
  • Easy on tubing—planetary drive rollers reduce drag on tubing for longer tubing life and reduced risk of premature tubing failure
  • Whisper quiet operation reduces extra noise on the floor or in the lab
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..