L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
dNTP mix
Fournisseur: Biotium
40053 40054
40053.EA 250 EUR InStock
40053. 40054.
dNTP mix
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Highly purified mix of dNTPs (>99% by HPLC) in 0,6 mM Tris-HCl (pH 7,5); each dNTP is at a concentration of 10 or 25 mm in the solution provided.
The dNTPs are suitable for use in PCR, cDNA synthesis, sequencing, and other molecular biology applications.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité