Boîtes de rangement ProBox
Fournisseur: MULTIROIR
2773 2776 2777 2784 2778 2779 2780
216-2367EA 54.2 EUR InStock
216-2367 216-2368 216-2369 216-2373 216-2370 216-2371 216-2372
Boîtes de rangement ProBox
Boîtes Boîtes de rangement
Ces bacs de rangement constituent un système d'organisation haut de gamme développé avec une vision axée sur la fonctionnalité, la haute qualité et un design scandinave clair.
  • Fabriqué en matériau translucide PP (polypropylène)
  • Empilable
  • Garantie de sécurité alimentaire
  • Sans défaut d'hygiène et facile à nettoyer
  • Poignées ergonomiques
  • Convient pour un stockage de -40 à 120 °C
  • 100% recyclable
Le volume des bacs varie entre 3 et 53 L, la gamme convient donc à un large éventail de besoins de stockage. Tous les bacs sont modulaires et empilables pour un rangement optimal et peu encombrant. Le renfoncement et les sillons du couvercle empêchent les bacs de se déplacer lorsqu'ils sont empilés. Les bacs sont translucides et le couvercle s'enclenche facilement grâce à deux larges et solides clips gris.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité