Accessoires pour circulateurs réfrigérés et chauffants, série MAGIO™ MS
Fournisseur: JULABO GmbH
9900100 9970245 9810007 8901120
JULA9900100EA 506 EUR InStock
JULA9900100 JULA9970245 JULA9810007 JULA8901120
Accessoires pour circulateurs réfrigérés et chauffants, série MAGIO™ MS
Thermostats à circulation Systèmes à circulation ouverte
Le Booster Heater offre la possibilité d’augmenter la puissance de chauffe de certains thermostats de laboratoire MAGIO de 6 kW et d’élargir ainsi leur domaine d’utilisation. Le Booster Heater peut être utilisé dans une plage de température de -50 °C à 300 °C. La commande intelligente associée à MAGIO permet de l’intégrer dans des systèmes entièrement automatisés.
  • Le Booster Heater est constitué de deux éléments :
  • Unité de commande
  • Unité de chauffage avec 2 x 3 kW
  • L’unité de chauffage est placée à la place du couvercle dans l’ouverture de bain. L’unité de commande peut être placée sur le thermostat ou à côté de celui-ci.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité