Ruban conformable antidérapant, série 500, Safety-Walk™
Fournisseur: 3M
SW2SC50 SW2SC150 SW2SC305 SW2SC100 SW2GB50
MMMASW2SC50EA 287 EUR InStock
MMMASW2SC50 MMMASW2SC150 MMMASW2SC305 MMMASW2SC100 MMMASW2GB50
Ruban conformable antidérapant, série 500, Safety-Walk™
Rubans adhésifs
Le ruban conformable antidérapant 3M™ Safety-Walk™ série 500 est un matériau antidérapant à frottement élevé doté d'un support en aluminium spécial pour se conformer aux bords et adhérer aux surfaces irrégulières.
  • Ruban antidérapant pour les surfaces irrégulières ou profilées dans les zones de trafic de chaussures léger à lourd
  • Convient pour une application dans des environnements secs, humides ou huileux
  • Adhésif agressif à haute performance qui forme une excellente liaison pour un maintien sûr
  • Les bandes et les bandes de roulement résistent au froissement, au bouclage, à la déchirure, au rétrécissement et au soulèvement
Principalement pour une utilisation sur des surfaces alvéolées ou à motifs dans les zones industrielles, de restauration ou commerciales. Le support en aluminium s'adapte aux coins, aux courbes et aux surfaces alvéolées ou à motifs irrégulières telles que le placage au diamant, les plaques rivetées et les barreaux d'échelle. Utilisez la couleur jaune de sécurité pour une meilleure visibilité et une identification facile des zones dangereuses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité