Ruban grossier antidérapant, série 700, Safety-Walk™
Fournisseur: 3M
AR4SZ25 AR4SZ50 AR4SZ100 SW4SC122 SW4SC914N SW4SC25 SW4SC336 SW4SC50 SW4SC150 SW4SC610 SW4SC100 SW4SC305
MMMAAR4SZ25EA 585 EUR InStock
MMMAAR4SZ25 MMMAAR4SZ50 MMMAAR4SZ100 MMMASW4SC122 MMMASW4SC914N MMMASW4SC25 MMMASW4SC336 MMMASW4SC50 MMMASW4SC150 MMMASW4SC610 MMMASW4SC100 MMMASW4SC305
Ruban grossier antidérapant, série 700, Safety-Walk™
Rubans adhésifs
Le ruban 3M™ Safety-Walk™ Slip Resistant Coarse 700 offre une résistance supplémentaire au glissement dans les zones de circulation intense et extrême. Il contient des particules minérales extra larges qui aident à fournir une surface antidérapante stable même en présence d'huile et de boue.
  • Bande antidérapante pour les zones de trafic extrême et intense
  • Les particules abrasives extra-larges résistent au colmatage dans des conditions boueuses ou huileuses
  • Peut être peint sans perdre les propriétés de friction
  • Adhésif haute performance
Le motif abrasif ouvert résiste au colmatage et réduit le temps de nettoyage. Convient pour une utilisation sur les équipements agricoles et forestiers, les ponts de navires et d'avions, les trains, les zones humides huileuses, les ateliers d'usinage, la construction de routes, le génie civil, les camions, les tracteurs, les véhicules de construction, les grues, les équipements de construction. Il est particulièrement efficace sur le béton (peint et apprêté), les carreaux résilients, le métal et les surfaces poreuses (si apprêtées).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité