Composé d'étanchéité des bords, Safety-Walk™
Fournisseur: 3M
Safety-Walk™
MMMASWKANTENEA 389 EUR InStock
MMMASWKANTEN
Composé d'étanchéité des bords, Safety-Walk™
Scellés Composés de scellage
Le composé d'étanchéité pour bords Safety-Walk™ est un scellant liquide à base de solvant qui protège les bords exposés des bandes antidérapantes et des bandes de roulement contre l'humidité excessive ou les liquides.
  • Protégez les bords exposés des bandes antidérapantes et des bandes de roulement
  • Gardez les surfaces à l'abri de l'humidité et des liquides excessifs
Le composé d'étanchéité pour bords Safety-Walk™ est livré avec un tube applicateur pratique et scelle environ 22 à 30 mètres linéaires.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité