Unités de filtration, Aircare™
Fournisseur: 3M
ACU-04 ACU-03
MMMAACU-04EA 1310 EUR InStock
MMMAACU-04 MMMAACU-03
Unités de filtration, Aircare™
Respirators Systèmes de respiration
Aircare™ Filtration Units provide high-quality air from an external source. Removing water and oil droplets, solid particles, and odors, as well as condensation and contaminants from facility supplied compressed air, air is filtered for up to three users operating any 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Filter facility supplied compressed air
  • Can be used with any 3M™ Supplied Air Respirator System
  • Compact and lightweight designs
  • Quickly assembled and serviced
  • Available in wall-mounted or freestanding formats
Obtenez de l'air de haute qualité à partir d'une source externe avec ces unités de filtration Aircare™. Chaque unité fait passer l'air comprimé fourni par l'installation à travers un système de filtration en trois étapes, éliminant les gouttelettes d'eau et d'huile, les particules solides et les odeurs. Les unités éliminent également la condensation et les contaminants de l'intérieur du système d'air avant que l'air ne soit fourni à l'utilisateur. Il peut être combiné avec n'importe quel système respiratoire à adduction d'air 3M™ et peut être utilisé pour un maximum de trois utilisateurs, ou deux utilisateurs plus un outil pneumatique.
The wall-mounted filtration unit is compact and lightweight. It's designed for ease of use to aid quick and easy assembly and servicing. The input is ¹/₂ or ³/₈" female pipe thread BSP and the output is ³/₈" BSP.
The freestanding unit is portable, compact, and lightweight. It's designed for ease of use to aid quick and easy assembly and servicing. The input is ¹/₂ or ³/₈" female pipe thread BSP and the output is ³/₈" BSP.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité