Bandeaux absorbants et coussinets de confort alimentés et alimentés en air, Versaflo™
Fournisseur: 3M
Versaflo™
MMMAM956EA 135 EUR InStock
MMMAM956
Bandeaux absorbants et coussinets de confort alimentés et alimentés en air, Versaflo™
Respirateurs Systèmes de respiration
Le coussin de confort à cliquet de réduction de taille Versaflo™ M-956 est un coussin de confort de type cliquet qui s'adapte à l'arrière d'une pièce faciale 3M™ Versaflo™ série M pour réduire la taille de la pièce faciale.
  • Le coussinet de confort réduisant la taille s'adapte au cliquet du casque
  • Ajoute du confort et aide à s'adapter aux petits porteurs
  • Conçu pour être utilisé avec les coiffes 3M™ Versaflo™ série M
Ajustez l'ajustement de la pièce faciale 3M™ Versaflo™ série M avec un coussin de confort à cliquet de réduction de taille Versaflo™, M-956. Il est facile d'installer des coussinets de confort sur le cliquet à l'arrière d'un casque pour aider à s'adapter aux petits porteurs ou offrir un confort supplémentaire à tout utilisateur.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité