Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Caustic soda
28223.320EA 101 EUR InStock
28223.320 28223.550 28223.460
Sodium hydroxyde 32% en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated as NaOH) 31.8 - 32.2 % 31.8 - 32.2 %
Appearance Passes test
CO3 (as Na₂CO₃) ≤ 1 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 5 ppm
Cl (Chloride) ≤ 20 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 30 ppm
Fe (Iron) ≤ 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin ≤ 2.0 EU/ml
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité