Gel de silice, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Fournisseur: VWR Chemicals
27616.292EA 47.2 EUR InStock
27616.292 27616.360
Gel de silice, GPR RECTAPUR® 0,2 - 2,0 mm
Gel de silice
Absorbant de l'humidité, neutre, ni déliquescent, ni corrosif. Il peut être régénéré par chauffage à 150°C env.
  • Can be reactivated without significantly impairing the efficiency
  • Very economical
  • Easy to dispose
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Moisture loss ≤2,0%
Adsorption capacity (H₂O; 40% RH) ≥20,0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité