Gel de silice, yellow/blue, fracturé, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, avec indicateur
Fournisseur: VWR Chemicals
89051.360EA 151 EUR InStock
89051.360 89051.292
Gel de silice, yellow/blue, fracturé, GPR RECTAPUR® 2 - 6 mm, avec indicateur
Gel de silice
Absorbant de l'humidité, neutre, ni déliquescent, ni corrosif. Il peut être régénéré par chauffage à 150°C env.
  • Mixture of various indicators and free of dangerous materials
  • Colour change from yellow to light blue
  • Regeneration at 120 °C for 4 h
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Adsorption capacity (H₂O; 25 °C; 40% RH) ≥20,0%
Residual humidity (150 °C) ≤3,0%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité