Sodium standard solutions (NIST)
Fournisseur: Hach
HACH2318153EA 69.9 EUR InStock
HACH2318153
Sodium standard solutions (NIST)
Étalons Étalons cationiques Standards de sodium
For accuracy checks and instrument calibrations in sodium determinations.
Attention: 100 mg/l = 100 µg/ml
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité