L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dulbecco's modification of Eagle's medium, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
091033120 091033122
ICNA091033120EA 55.1 EUR InStock
ICNA091033120 ICNA091033122
Dulbecco's modification of Eagle's medium, MP Biomedicals
Milieux de culture cellulaire
Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) with L-Glutamine with 4,5 g/L glucose without sodium bicarbonate is the most widely used modification of Eagle's Basal Medium (BME).
  • Ideally for supporting and maintaining a vast range of mammalian cell types
  • It contains four times greater concentration of amino acids, vitamins and supplementary components
The original formulation calls for 1000 mg/L of glucose, which was first employed to support the polyoma virus in primary and secondary embryonic mouse cultures. For optimal culturing of other cell types, a modification of 4500 mg/L glucose is available.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité