VWR®, Basic Protection Disposable Hood
Fournisseur: VWR
VWR®
112-6248EA 181 EUR InStock
112-6248
VWR®, Basic Protection Disposable Hood
Vêtements à usage unique
Disposable non-woven hood is made of 20 gsm SPP fabric, and features a small open face hole.
  • Full garment dimensions are 45,7W×50,8L cm (18×20")
  • Constructed from 20 gsm SPP fabric
Hoods provide reliable protection in laboratory, electrical, pharmaceutical, food, industrial, and cleanroom applications.
Certifications: ISO9001.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité