Anti-Sars Spike Protein Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-56578SSEA 262 EUR InStock
NOVUNB100-56578SS
Anti-Sars Spike Protein Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
The Sars Spike Protein Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Sars Spike Protein. This antibody reacts with human. The Sars Spike Protein Antibody has been validated for the following applications: Western Blot.
Type: Primary
Antigen: Sars Spike Protein
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité