Mouse IgG2a Isotype Control [clone: C1.18.4] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Fournisseur: Tonbo Biosciences
60-4724-U100EA 103 EUR InStock
60-4724-U100
Mouse IgG2a Isotype Control [clone: C1.18.4] (PE (Phycoerythrin)-Cy7®)
Anticorps
The C1.18.4 immunoglobulin is useful as an isotype-matched control. The C.1.18.4 immunolglobulin has an unknown binding specificity and is used as an isotype control for mouse IgG2a antibodies.
Type: Control
Antigen: C1.18.4
Clonality:
Clone: C1.18.4
Conjugation: PE (Phycoerythrin)-Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: 0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité