L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Accessories for Bottle Top Dispensers
Fournisseur: VWR Collection
612-6865EA 31.6 EUR InStock
612-6865 612-6866 612-6867 612-6868 612-6869 612-6870 612-6871 612-6872 612-6873
VWR®, Accessories for Bottle Top Dispensers
Distributeurs pour flacons
Informations de commande: Package includes: Bottle Top Dispenser, discharge tube, telescoping filling tube, calibration tool, different bottle adapters, a calibration certificate, and operation manual. All dispensers will have the following adapters : 28, 32, 38, 40, and 45 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
VWR® bottle top dispenser adapter assortment, sizes 25, 28, 32 and 45 mm 4 612-6865
VWR® bottle top dispenser adapter, size 38 mm 3 612-6866
VWR® bottle top dispenser adapter, size 45 mm 3 612-6867
VWR® bottle top dispenser adapter, size 32 mm 3 612-6868
VWR® bottle top dispenser adapter, size 40 mm 3 612-6869
VWR® bottle top dispenser adapter, size 28 mm 3 612-6870
VWR® bottle top dispenser adapter, size 25 mm 3 612-6871
VWR® discharge tube for bottle top dispenser, 1 - 100 ml 1 612-6872
VWR® discharge tube for bottle top dispenser, 1 - 10 ml 1 612-6873
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité