L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, Bottle Top Dispensers
Fournisseur: VWR Collection
612-6857EA 271 EUR InStock
612-6857 612-6858 612-6859 612-6860 612-6861 612-6862
VWR®, Bottle Top Dispensers
Distributeurs pour flacons
Designed with ergonomics and intuitive handling in mind, VWR® Bottle Top Dispensers exhibit excellent chemical compatibility and offer reliable precision in practical laboratory environments.
  • Ergonomically designed
  • Excellent chemical compatibility; dispensers can also be used with solvents
  • Re-circulation valve to prevent loss of reagents
  • Springless Valve™ for jam-free dispensing
  • PTFE piston with ETP O-Ring
  • Volume adjustment knob enables effortless volume setting
  • Flexible delivery nozzle
  • Fully autoclavable at 121 °C and 15 psi for a duration of 10 to 15
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité