Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD40 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 4G2]

Fournisseur: Abnova
ABNOH00000958-K02EA 394 EUR InStock
ABNOH00000958-K02
Anti-CD40 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 4G2]
Anticorps
Cd40 Monoclonal Antibody (K02), Clone 4G2; Rabbit Monoclonal Antibody Raised Against A Partial Recombinant Cd40.; 100 Ug

Type: Primary
Antigen: CD40
Clonality: Monoclonal
Clone: 4G2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité