Anti-STING mouse monoclonal antibody [clone: 1B10]
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM25923-100EA 624 EUR InStock
CAYM25923-100
Anti-STING mouse monoclonal antibody [clone: 1B10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STING (C-Term) Monoclonal Antibody (Clone 1B10)
Clonality: Monoclonal
Clone: 1B10
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminus
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité