Micro-Spatulas and Micro-Spoon, RSG Solingen
Fournisseur: RSG Solingen
RSGA80.532.004EA 15.6 EUR InStock
RSGA80.532.004 RSGA80.532.003 RSGA80.531.003 RSGA80.530.003 RSGA80.531.004
Micro-Spatulas and Micro-Spoon, RSG Solingen
Spatules
Made from stainless steel 1.4301.
  • Rust-proof
  • Highly resistant against chemicals
  • With 6 edged grip for better handling
  • Autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité