Human TREM1 protein (his tag)
Fournisseur: Sino Biological
SINO10511-H08H-100EA 0 EUR InStock
SINO10511-H08H-100
Human TREM1 protein (his tag)
Protéines et Peptides
A DNA sequence encoding the extracellular domain (Met 1-Arg 200) of human TREM1 (NP_061113.1) was fused with the a polyhistidine tag at the C-terminus.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité