Anti-TNFA mouse monoclonal antibody [clone: 9A7A5G9]
Fournisseur: Sino Biological
10602-MM01-50 10602-MM01-1
SINO10602-MM01-50EA 0 EUR InStock
SINO10602-MM01-50 SINO10602-MM01-1
Anti-TNFA mouse monoclonal antibody [clone: 9A7A5G9]
Anticorps
Anti-TNF-alpha antibody
Type: Primary
Antigen: TNFA
Clonality: Monoclonal
Clone: Clone: 9A7A5G9
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité