Sodium dithionite ≥85-87%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27884.260EA 39.7 EUR InStock
27884.260 27884.290 27884.320
Sodium dithionite ≥85-87%, GPR RECTAPUR®
Sodium dithionite
Formule: Na₂S₂O₄
MW: 174,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011640
Numéro CAS: 7775-14-6
EINECS: 231-890-0
ONU: 1384
ADR: 4.2,II
ATTEINDRE: 01-2119520510-57
Merck Index: 12,08771
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) (at time of batch analysis) 85 - 87%
Iron (Fe) max. 0,002%
Appearance white crystalline powder
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité