Wire baskets, round, with handle
Fournisseur: RSG
80120080 80120180
216-2376EA 52.6 EUR InStock
216-2376 216-2377
Wire baskets, round, with handle
Paniers Paniers en maille d'acier
Made from stainless steel 1.4301.
  • Rust-proof
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • With reinforced edges
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité